Learn More
R&D Systems™ AS 19
Código de producto. 30001349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001349 50 mg 50 miligramos
30001312 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001349 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1968/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1292.88€
    1156.05€ / 50 miligramos
    Ahorro 136.83€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent 5-HT7 agonist
AS 19 is a potent 5-HT7 receptor agonist (IC50 = 0.83 nM). Enhances memory consolidation and reverses scopolamine- or dizocilpine-induced amnesia in vivo. AS 19 also promotes melanin synthesis in B16F10 murine melanoma cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1000578-26-6
Fórmula molecular C18H25N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AS 19
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.41
Pureza >98%
Peso molecular 283.419