Learn More
Arylex, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Halauxifen-methyl |
| CAS | 943831-98-9 |
| Fórmula molecular | C14 H11 Cl2 F N2 O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Arylex, Arylex active, Halauxifen-methyl, XDE 729 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11Cl2FN2O3/c1-21-13-7(15)4-3-6(11(13)17)9-5-8(18)10(16)12(19-9)14(20)22-2/h3-5H,1-2H3,(H2,18,19) |
| SMILES | COC(=O)c1nc(cc(N)c1Cl)c2ccc(Cl)c(OC)c2F |
| Nombre IUPAC | 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)piridina-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 345.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.0131 |