Learn More
ARV-771, MedChemExpress
Descripción
ARV-771 is a potent BET PROTAC based on E3 ligase von Hippel-Lindau with Kds of 34 nM, 4.7 nM, 8.3 nM, 7.6 nM, 9.6 nM, and 7.6 nM for BRD2(1), BRD2(2), BRD3(1), BRD3(2), BRD4(1), and BRD4(2), respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ARV-771 |
| CAS | 1949837-12-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C49H60ClN9O7S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (50.68 mM) |
| SMILES | CC(C(C(C1=CC=C(Cl)C=C1)=N[C@@H](CC(NCCOCCCOCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N(C[C@H](O)C2)[C@@H]2C(N[C@H](C3=CC=C(C(SC=N4)=C4C)C=C3)C)=O)=O)=O)=O)C5=NN=C(C)N65)=C6S7)=C7C |
| Peso molecular (g/mol) | 986.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 986.64 |
| Mostrar más |