Learn More
Articaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Articaine |
| CAS | 23964-58-1 |
| Fórmula molecular | C13 H20 N2 O3 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-2-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester, 4-Methyl-3-[2-(propylamino)propionamido]-2-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester (8CI), Articaine, Carticaine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O3S/c1-5-6-14-9(3)12(16)15-10-8(2)7-19-11(10)13(17)18-4/h7,9,14H,5-6H2,1-4H3,(H,15,16) |
| SMILES | CCCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 4-metil-3-[2-(propilamino)propanoilamino]tiofeno-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 284.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.1195 |