Learn More
Clorhidrato de articaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Articaine hydrochloride |
| CAS | 23964-57-0 |
| Fórmula molecular | C13 H20 N2 O3 S . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Articaine Hydrochloride, 2-Thiophenecarboxylic acid, 4-methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-, methyl ester, hydrochloride (1:1), 2-Thiophenecarboxylic acid, 4-methyl-3-[2-(propylamino)propionamido]-, methyl ester, monohydrochloride (8CI), 2-Thiophenecarboxylic acid, 4-methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-, methyl ester, monohydrochloride (9CI), Carticain, Carticaine chlorhydrate, Carticaine hydrochloride, HOE 045, HOE 40045, Methyl 4-methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-2-thiophenecarboxylate hydrochloride, Septanest, Ubistesine, Ultacain, Ultracain, Ultracaine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O3S.ClH/c1-5-6-14-9(3)12(16)15-10-8(2)7-19-11(10)13(17)18-4;/h7,9,14H,5-6H2,1-4H3,(H,15,16);1H |
| SMILES | Cl.CCCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil 4-metil-3-[2-(propilamino)propanoilamino]tiofeno-2-carboxilato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 320.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.0961 |