Learn More
Clorhidrato de articaína, LoGiCal
Código de producto. 30462337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462337 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462337 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0369.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Articaine hydrochloride
CAS 23964-57-0
Nombres de analitos o componentes Articaine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H20 N2 O3 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Articaine Hydrochloride, 2-Thiophenecarboxylic acid, 4-methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-, methyl ester, hydrochloride (1:1), 2-Thiophenecarboxylic acid, 4-methyl-3-[2-(propylamino)propionamido]-, methyl ester, monohydrochloride (8CI), 2-Thiophenecarboxylic acid, 4-methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-, methyl ester, monohydrochloride (9CI), Carticain, Carticaine chlorhydrate, Carticaine hydrochloride, HOE 045, HOE 40045, Methyl 4-methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-2-thiophenecarboxylate hydrochloride, Septanest, Ubistesine, Ultacain, Ultracain, Ultracaine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O3S.ClH/c1-5-6-14-9(3)12(16)15-10-8(2)7-19-11(10)13(17)18-4;/h7,9,14H,5-6H2,1-4H3,(H,15,16);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC
Nombre IUPAC metil 4-metil-3-[2-(propilamino)propanoilamino]tiofeno-2-carboxilato;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 320.84
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.0961 g/mol