Learn More
Articaína EP Impureza E (como hidrocloruro), Mikromol™
Código de producto. 30051511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051511 100 mg 100 miligramos
30050520 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051511 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0369.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Articaína EP Impureza E (como hidrocloruro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropylarticaine Hydrochloride
CAS 2983831-71-4
Nombres de analitos o componentes Isopropylarticaine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H20 N2 O3 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl 4-Methyl-3-[[(2RS)-2-[(1-methylethyl)amino]propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylate Hydrochloride (Isopropylarticaine Hydrochloride), Articaine Hydrochloride Imp. E (EP), Articaine Imp. E (EP), Articaine USP Related Compound E, Articaine USP RC E, Methyl 4-Methyl-3-[[(2RS)-2-[(1-methylethyl)amino]propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylate Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Isopropylarticaine Hydrochloride, Articaine Related Compound E as Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Articaine Impurity E as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32ClN3.2ClH/c1-25(2)14-6-15-26(3)16-7-17-27-22-9-5-4-8-19(22)10-11-20-12-13-21(24)18-23(20)27;;/h4-5,8-9,12-13,18H,6-7,10-11,14-17H2,1-3H3;2*1H
SMILES Cl.COC(=O)c1scc(C)c1NC(=O)C(C)NC(C)C
Nombre IUPAC 4-metil-3-[2-(propan-2-ilamino)propanoilamino]tiofeno-2-carboxilato de metilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 320.84
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.0961 g/mol