Learn More
Articaína EP Impureza A (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Articaína EP Impureza A (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetamidoarticaine Hydrochloride |
| CAS | 2984442-47-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetamidoarticaine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H18 N2 O3 S . HCl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Methyl 3-[[2-(Propylamino)acetyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate Hydrochloride (Acetamidoarticaine Hydrochloride), Articaine Hydrochloride Imp. A (EP), Articaine Imp. A (EP), Articaine USP Related Compound A, Articaine USP RC A, Methyl 3-[[2-(Propylamino)acetyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-6-9(15)14-10-8(2)7-18-11(10)12(16)17-3;/h7,13H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15);1H |
| SMILES | Cl.CCCNCC(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil 4-metil-3-[[2-(propilamino)acetil]amino]tiofeno-2-carboxilato; hidrocloruro |
| Mostrar más |