Learn More
Articaína EP Impureza A (como hidrocloruro), Mikromol™
Código de producto. 17931566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931566 25 mg 25 miligramos
17962986 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17931566 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0369.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Articaína EP Impureza A (como hidrocloruro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetamidoarticaine Hydrochloride
CAS 2984442-47-7
Nombres de analitos o componentes Acetamidoarticaine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 N2 O3 S . HCl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl 3-[[2-(Propylamino)acetyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate Hydrochloride (Acetamidoarticaine Hydrochloride), Articaine Hydrochloride Imp. A (EP), Articaine Imp. A (EP), Articaine USP Related Compound A, Articaine USP RC A, Methyl 3-[[2-(Propylamino)acetyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-6-9(15)14-10-8(2)7-18-11(10)12(16)17-3;/h7,13H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15);1H
SMILES Cl.CCCNCC(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC
Nombre IUPAC metil 4-metil-3-[[2-(propilamino)acetil]amino]tiofeno-2-carboxilato; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 306.81
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0805 g/mol