Learn More
Artesunato, TRC
Código de producto. 30135168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135168 100 mg 100 miligramos
30134065 50 mg 50 miligramos
17984615 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA777800100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88495-63-0
Fórmula molecular C19 H28 O8
Peso molecular (g/mol) 384.42
Sinónimo 1-[(3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-decahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10-yl] ester, Butanedioic acid, mono(decahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10-yl) ester, [3R-(3α,5aβ,6β,8aβ,9α,10β,12β,12aR*)]-, Butanedioic acid, mono[(3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-decahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10-yl] ester (9CI), 3,12-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, butanedioic acid deriv., Arinate, Armax 200, Arsuamoon, Arsumax, Artecan, Artesunata, Artesunate, Artesunic acid, Asumax, Cosunate, Dihydroqinghasu hemsuccinate, Gsunate Forte, NSC 712571, Plasmotrim, Plasmotrin, Qinghaozhi, Saphnate, WR 256283, Zysunate, α-Artesunic acid
Nombre IUPAC 4-oxo-4-[[(4S,5R,8S,9R,10S,12R,13R)-1,5,9-trimetil-11,14,15,16-tetraoxatetraciclo[10.3.1.04,13.08,13]hexadecan-10-il]oxi]ácido butanoico
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)CCC(=O)O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Artesunate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28O8/c1-10-4-5-13-11(2)16(23-15(22)7-6-14(20)21)24-17-19(13)12(10)8-9-18(3,25-17)26-27-19/h10-13,16-17H,4-9H2,1-3H3,(H,20,21)/t10-,11-,12+,13+,16+,17-,18-,19-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.1784