Learn More
Artesunato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15740899 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15740899 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15740899 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460340050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88495-63-0
Fórmula molecular C19H28O8
Peso molecular (g/mol) 384.42
Clave InChI FIHJKUPKCHIPAT-RVBFJZMGSA-N
Sinónimo artesunate
PubChem CID 129317578
SMILES CC1CCC2C(C(OC3C24C1CCC(O3)(OO4)C)OC(=O)CCC(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Artesunate
Punto de fusión 131.0°C to 135.0°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.42
compliance-icons
Nombre del producto
  • Artesunate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Artesunate