Learn More
Artesunate, MedChemExpress
Código de producto. 16479026
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479026 100 mg 100 miligramos
16434787 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16479026 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0193
MedChemExpress Artesunate is an inhibitor of both STAT-3 and exported protein 1 (EXP1).
Artesunate is an inhibitor of both STAT-3 and exported protein 1 (EXP1).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Artesunate
CAS 88495-63-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H28O8
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (216.77 mM; Need ultrasonic) ∣7.5% sodium bicarbonate : 20 mg/mL (52.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O[C@H]1[C@H](C)[C@]2([H])CC[C@@H](C)[C@]3([H])CC[C@@](O4)(C)OO[C@]32[C@]4([H])O1)CCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 384.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.42
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease