Learn More
Tocris Bioscience™ Artesunate
Descripción
Artesunate is a suppresses ROS-induced activation of the NLRP3 inflammasome. Arrests cell cycle in the G2/M phase and sensitizes human renal cell carcinoma (RCC) cell lines to sorafenib in vitro. Antimalarial.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Oxo-4-(((3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-3,6,9-trimethyldecahydro-3H-3,12-epoxy[1,2]dioxepino[4,3-i]isochromen-10-yl)oxy)butanoic acid |
| CAS | 88495-63-0 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C19H28O8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.42 |
| Pureza | 98% |