Learn More
Ácido p-toluenosulfónico de arterolano, TRC
Código de producto. 30315448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30315448 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30315448 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6141611MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Arterolane p-Toluenesulfonic Acid
CAS 664338-40-3
Fórmula molecular C22H36N2O4 • C7H8O3S
Cantidad 1 mg
Sinónimo OZ 277, cis-N-(2-Amino-2-methylpropyl)dispiro[cyclohexane-1,3'-[1,2,4]trioxolane-5',2''-tricyclo[3.3.1.13,7]decane]-4-acetamide p-Toluenesulfonic Acid
SMILES O=C(NCC(N)(C)C)C[C@H]1CC[C@]2(OC3(C4([H])CC(C5)CC3([H])CC5C4)OO2)CC1.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 392.531722
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.