Learn More
Arterolane, MedChemExpress
Código de producto. 16496917
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16496917 5 mg 5 miligramos
16495156 100 mg 100 miligramos
16480547 50 mg 50 miligramos
16424208 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16496917
Marca: Medchem Express HY10852
MedChemExpress Arterolane is an antimalarial agent, with IC50 of both 1.1 nM against P. falciparum Ro73 and W2, respectively.
Arterolane is an antimalarial agent, with IC50 of both 1.1 nM against P. falciparum Ro73 and W2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arterolane
Forma física Solid
CAS 664338-39-0
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H36N2O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo OZ 277 RBx 11160
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (254.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC(N)(C)C)C[C@H](CC1)CC[C@]21OO[C@]3(O2)[C@H]4C[C@@H]5C[C@H](C4)C[C@H]3C5
Peso molecular (g/mol) 392.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.53