Learn More
Artemotil, MedChemExpress
Descripción
Artemotil (β-Arteether) has antimalarial activity for the treatment of chloroquine-resistant Plasmodium falciparum malaria with an IC50 of 1.61 nM. Artemotil also has central nervous system (CNS) neurotoxicity and anorectic toxicity in rats, dogs and monkeys.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Artemotil |
| Forma física | Solid |
| CAS | 75887-54-6 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H28O5 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | β-Arteether (+)-Arteether Arteether |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (160.05 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |