Learn More
Artemisone, MedChemExpress
Código de producto. 16460248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460248 5 mg 5 miligramos
16447626 100 mg 100 miligramos
16417788 10 mg 10 miligramos
16413747 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16460248 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19502
MedChemExpress Artemisone (Artemifone) is a potent and semi-synthetic antimalarial, inhibits P. falciparum strains, with a mean IC50 of 0.83 nM. Artemisone is also a potent inhibitor of human CMV.
Artemisone (Artemifone) is a potent and semi-synthetic antimalarial, inhibits P. falciparum strains, with a mean IC50 of 0.83 nM. Artemisone is also a potent inhibitor of human CMV.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Artemisone
Forma física Solid
CAS 255730-18-8
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H31NO6S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Artemifone BAY 44-9585
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (323.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H]1[C@H](N2CCS(CC2)(=O)=O)O[C@@]3([H])[C@]45[C@@]([C@H](C)CC[C@]51[H])([H])CC[C@@](O3)(C)OO4
Peso molecular (g/mol) 401.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.52
Porcentaje de pureza 98.0%