Learn More
Artemisitene, TRC
Código de producto. 30005820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005820 25 mg 25 miligramos
30010053 50 mg 50 miligramos
30006223 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA77755025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101020-89-7
Fórmula molecular C15 H20 O5
Peso molecular (g/mol) 280.32
Sinónimo (3R,5aS,6R,8aS,12S,12aR)-Octahydro-3,6-dimethyl-9-methylene-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10(3H)-one, (+)-Artemisitene, Dehydroqinghaosu;
Nombre IUPAC (1R,4S,5R,8S,12S,13R)-1,5-dimetil-9-metilideno-11,14,15,16-tetraoxatetraciclo[10.3.1.04,13.08,13]hexadecan-10-one
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2C(=C)C(=O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Artemisitene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8,10-11,13H,2,4-7H2,1,3H3/t8-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1311
Porcentaje de pureza >95%