Learn More
Artemisinina, TRC
Código de producto. 30135139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135139 100 mg 100 miligramos
30134081 500 mg 500 miligramos
30009819 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135139 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA777500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63968-64-9
Fórmula molecular C15 H22 O5
Peso molecular (g/mol) 282.33
Sinónimo Artemisinin, (3R,5aS,6R,8aS,9R,12S,12aR)-Octahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10(3H)-one
Nombre IUPAC (1R,4S,5R,8S,9R,12S,13R)-1,5,9-trimetil-11,14,15,16-tetraoxatetraciclo[10.3.1.04,13.08,13]hexadecan-10-one
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
Specifications
Nombre del producto químico o material Artemisinin
Nombres de analitos o componentes Artemisinin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
Industry Type Medicina legal
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1467