Learn More
Artemisinin, MedChemExpress
Código de producto. 16462006
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462006 500 mg 500 miligramos
16401376 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462006 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0094
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
MedChemExpress Artemisinin (Qinghaosu), a sesquiterpene lactone, is an anti-malarial drug isolated from the aerial parts of Artemisia annua L. plants. Artemisinin inhibits AKT signaling pathway by decreasing pAKT in a dose-dependent manner. Artemisinin reduces cancer cell proliferation, migration, invasion, tumorigenesis and metastasis and has neuroprotective effects.
Artemisinin (Qinghaosu), a sesquiterpene lactone, is an anti-malarial drug isolated from the aerial parts of Artemisia annua L. plants. Artemisinin inhibits AKT signaling pathway by decreasing pAKT in a dose-dependent manner. Artemisinin reduces cancer cell proliferation, migration, invasion, tumorigenesis and metastasis and has neuroprotective effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Artemisinin
Forma física Solid
CAS 63968-64-9
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H22O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Qinghaosu NSC 369397
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (177.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@H](C)[C@]2([H])CC[C@@H](C)[C@]3([H])CC[C@@](O4)(C)OO[C@]32[C@]4([H])O1
Peso molecular (g/mol) 282.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.33
Porcentaje de pureza 98.0%