Learn More
Aldehído Artemisinico, TRC
Código de producto. 30137304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137304 25 mg 25 miligramos
30006040 2.5 mg 2.50 miligramo
30003333 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA77751025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125276-60-0
Fórmula molecular C15 H22 O
Peso molecular (g/mol) 218.33
Sinónimo 1-Naphthaleneacetaldehyde, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-4,7-dimethyl-α-methylene-, (1R,4R,4aS,8aR)-, 1-Naphthaleneacetaldehyde, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-4,7-dimethyl-α-methylene-, [1R-(1α,4β,4aβ,8aβ)]-, (1R,4R,4aS,8aR)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-4,7-dimethyl-α-methylene-1-naphthaleneacetaldehyde, Artemisinic aldehyde
Nombre IUPAC 2-[(1R,4R,4aS,8aR)-4,7-dimetil-1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahidronaftalen-1-il]prop-2-enal
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]([C@H]2C=C(C)CC[C@@H]12)C(=C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Artemisinic Aldehyde
Nombres de analitos o componentes Artemisinic Aldehyde
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O/c1-10-4-6-13-11(2)5-7-14(12(3)9-16)15(13)8-10/h8-9,11,13-15H,3-7H2,1-2H3/t11-,13+,14+,15+/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1671
Porcentaje de pureza >95%