Learn More
Ácido artemísico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Artemisic Acid |
| CAS | 80286-58-4 |
| Fórmula molecular | C15H22O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-((1R,4R,4aS,8aS)-4,7-Dimethyldecahydronaphthalen-1-yl)acrylic Acid, [1R-(1α,4β,4aβ,8aβ)]-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-4,7-dimethyl-α-methylene-1-naphthaleneacetic Acid, (1R,4R,4aS,8aR)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-4,7-dimethyl-α-methylene-1-naphthaleneacetic Acid, Arteannuic Acid, Arteannuinic Acid, Artemisinic Acid, Artemisininic Acid, Qing Hao Acid, Qing Hau Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22O2/c1-9-4-6-12-10(2)5-7-13(14(12)8-9)11(3)15(16)17/h8,10,12-14H,3-7H2,1-2H3,(H,16,17)/t10-,12+,13+,14+/m1/s1 |
| SMILES | C=C(C(O)=O)[C@@H]1[C@]2([H])[C@](CCC(C)=C2)([H])[C@@H](C)CC1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(1R,4R,4aS,8aR)-4,7-dimetil-1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahidronaftalen-1-il]prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 234.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.162 |