Learn More
Arteméter, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15762705 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15762705 5 g 5 g
15741759 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15762705 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460700050
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71963-77-4
Fórmula molecular C16H26O5
Peso molecular (g/mol) 298.38
Clave InChI SXYIRMFQILZOAM-HVNFFKDJSA-N
Nombre IUPAC (1R,4S,5R,8S,9R,10S,12R,13R)-10-metoxi-1,5,9-trimetil-11,14,15,16-tetraoxatetraciclo[10.3.1.0⁴,¹³.0⁸,¹³]hexadecano
SMILES CO[C@H]1O[C@@H]2O[C@@]3(C)CC[C@H]4[C@H](C)CC[C@@H]([C@H]1C)[C@@]24OO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Artemether
Punto de fusión 86.0°C to 89.0°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.37
compliance-icons
Nombre del producto
  • Artemether
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Artemether