Learn More
Acetato de tetrahidrofurano de Artemether, TRC
Código de producto. 30132614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132614 250 mg 250 miligramos
30012405 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132614 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA777415250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181528-64-3
Fórmula molecular C16H26O5
Peso molecular (g/mol) 298.37
Sinónimo (3aS,4R,6aS,7R,8S,10R,10aR)-Octahydro-8-methoxy-4,7-dimethyl-2H,10H-furo[3,2-i][2]benzopyran-10-ol 10-Acetate,, [3aS-(3aα,4α,6aα,7β,8β,10α,10aS*)]-Octahydro-8-methoxy-4,7-dimethyl-2H,10H-furo[3,2-i][2]benzopyran-10-ol Acetate, Artemether Ph. Int. Impurity C
Nombre IUPAC [(3aS,4R,6aS,7R,8S,10R,10aR)-8-metaxi-4,7-dimetil-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,10-decahidrofuro[3,2-i]isocromeno-10-il] acetato
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2[C@H]([C@H](O[C@@H]([C@@]23[C@H]1CCO3)OC(=O)C)OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Artemether Tetrahydrofuran Acetate
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26O5/c1-9-5-6-13-10(2)14(18-4)21-15(20-11(3)17)16(13)12(9)7-8-19-16/h9-10,12-15H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,12+,13+,14+,15+,16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.178
Porcentaje de pureza >95%