Learn More
Artemether, MedChemExpress
Código de producto. 16452376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452376 500 mg 500 miligramos
16419076 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0402
MedChemExpress Artemether is an antimalarial for the treatment of resistant strains of falciparum malaria.
Artemether is an antimalarial for the treatment of resistant strains of falciparum malaria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Artemether
Forma física Solid
CAS 71963-77-4
Color Off-White
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H26O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Dihydroqinghaosu methyl ether Dihydroartemisinin methyl ether SM224
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (335.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@H]1[C@@H](OC)O[C@@]2([H])[C@]34[C@@]([C@H](C)CC[C@]41[H])([H])CC[C@@](O2)(C)OO3
Peso molecular (g/mol) 298.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.37
Porcentaje de pureza 98.0%