Learn More
Tocris Bioscience™ Artemether
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18779576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18779576 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18779576 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6818/50
Prevents cerebral malaria in Plasmodium berghei infected mice.
Artemether is an antimalarial. Prevents cerebral malaria in Plasmodium berghei infected mice. Exhibits synergistic effects with Methylene Blue (Cat. No. 3213) against P. falciparum in vitro. Inhibits neuroinflammation in neuronal/microglial cell co-cultures via induction of Nrf2 expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-Decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin
CAS 71963-77-4
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C16H26O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.37
Pureza 98%