Learn More
Artefenomel, MedChemExpress
Código de producto. 16453207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16453207 50 mg 50 miligramos
16437176 100 mg 100 miligramos
16429717 5 mg 5 miligramos
16427188 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16453207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16762
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Artefenomel (OZ439) is a synthetic antimalarial agent with the artemisinin pharmacophore. Artefenomel (OZ439) is a long-acting artemisinin-related agent.
Artefenomel (OZ439) is a synthetic antimalarial agent with the artemisinin pharmacophore. Artefenomel (OZ439) is a long-acting artemisinin-related agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Artefenomel
Forma física Solid
CAS 1029939-86-3
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H39NO5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo OZ439
Información de solubilidad DMSO : 4.2 mg/mL (8.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@@]1(C[C@H](C2)C3)C4([C@@]3([H])C[C@H]2C1)O[C@]5(OO4)CC[C@H](CC5)C6=CC=C(C=C6)OCCN7CCOCC7
Peso molecular (g/mol) 469.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.61
Porcentaje de pureza 98.16%