Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta SoftFit-L™ con filtro en gradillas con bisagras
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12994037
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μL
200 μL
300 μl
1000 μL
1200 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 768
paquete de 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12994037 1000 μL paquete de 768
11565454 20 μL paquete de 960
11505464 300 μl paquete de 960
11585454 200 μL paquete de 960
11373393 1200 μL paquete de 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12994037 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2779HR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.21€
    135.25€ / paquete de 768
    Ahorro 50.96€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera de su pipeta, siempre con estas puntas de pipeta. Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
  • Polipropileno virgen
  • Dispensación exacta y mayor nivel de reproducibilidad
  • Con protección contra la contaminación por aerosoles y líquidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 1000 L, con filtro, estéril, rack con bisagras
Volumen (métrico) 1000 μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Modelo 1000 L
Longitud (imperial) 3,39 in
Longitud (métrico) 8,61 cm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
Formato Rack con bisagras
Estilo de punta Universal
Código de color Azul
Para utilizar con (equipo) Rainin LTS LiteTouch
Línea de productos SoftFit L
Material Polipropileno
Fit for Purpose Sterile & PCR Ready