Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta SoftFit-L™ con filtro en gradillas con bisagras
Código de producto. 11505464
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μL
200 μL
300 μl
1000 μL
1200 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 768
paquete de 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11505464 300 μl paquete de 960
12994037 1000 μL paquete de 768
11565454 20 μL paquete de 960
11585454 200 μL paquete de 960
11373393 1200 μL paquete de 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11505464 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2739HR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera de su pipeta, siempre con estas puntas de pipeta. Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
  • La gradilla con bisagras permite acceder fácilmente a las puntas con una sola mano
  • Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 300 l, con filtro, estéril, gradilla con bisagras
Volumen (métrico) 300 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Modelo 300L
Longitud (imperial) 2,26 in
Longitud (métrico) 5,75cm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
Formato Gradilla con bisagras
Estilo de punta Universal
Código de color Naranja
Para utilizar con (equipo) Rainin LTS LiteTouch
Línea de productos SoftFit L
Fit for Purpose Sterile & PCR Ready