Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de recarga ART™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15173586
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
Para utilizar con (equipo):
Eppendorf
Universal Fit
Modelo:
ART sin filtrar
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 560
paquete de 960
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Para utilizar con (equipo) Modelo Fit for Purpose unitSize
15173586 20 μl Eppendorf ART sin filtrar Estéril paquete de 960
15103636 1000 μl Universal Fit ART sin filtrar Estéril paquete de 560
15193626 1000 μl Universal Fit ART sin filtrar Estéril paquete de 560
15173626 1000 μl Universal Fit ART sin filtrar Certificado de calidad paquete de 560
15183626 1000 μl Universal Fit ART sin filtrar Certificado de calidad paquete de 560
15183566 10 μl Universal Fit ART sin filtrar Estéril paquete de 960
15193566 10 μl Universal Fit ART sin filtrar Estéril paquete de 960
15123576 10 μl Universal Fit ART sin filtrar Certificado de calidad paquete de 960
15113576 10 μl Universal Fit ART sin filtrar Certificado de calidad paquete de 960
15143586 20 μl Eppendorf ART sin filtrar Estéril paquete de 960
15153586 20 μl Eppendorf ART sin filtrar Certificado de calidad paquete de 960
15123586 20 μl Eppendorf ART sin filtrar Certificado de calidad paquete de 960
15103606 200 μl Universal Fit ART sin filtrar Estéril paquete de 960
15163596 200 μl Universal Fit ART sin filtrar Estéril paquete de 960
15193596 200 μl Universal Fit ART sin filtrar Certificado de calidad paquete de 960
15183596 200 μl Universal Fit ART sin filtrar Certificado de calidad paquete de 960
15183616 300 μl Universal Fit ART sin filtrar Estéril 960 PCS
15163616 300 μl Universal Fit ART sin filtrar Estéril 960 PCS
15173616 300 μl Universal Fit ART sin filtrar Certificado de calidad paquete de 960
15153616 300 μl Universal Fit ART sin filtrar Certificado de calidad paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 15173586 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 352105RT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduzca los residuos y ahorre espacio de sobremesa y de almacenamiento con el avanzado sistema de recarga sin filtros Thermo Scientific™ ART™.
Reduzca los residuos y ahorre espacio de sobremesa y de almacenamiento con el avanzado sistema de recarga sin filtros Thermo Scientific™ ART™. Este sistema proporciona una opción que respeta el medio ambiente sin poner en peligro la esterilidad.
Características:
  • El envase apilable de las puntas con filtro de barrera permite que las puntas pasen a través de los agujeros con offset en los insertos inferiores
  • Los raíles guía de la funda del envase alinean los insertos de las puntas, de forma que no hay ningún problema para transferirlas a la gradilla
  • La funda exterior protege las puntas de la contaminación externa cuando se recargan los insertos
  • La opción de envase para las puntas reduce el volumen de residuos plásticos
  • Rígido diseño del inserto que proporciona una carga de la punta fiable
  • Número de lote y descripción impresos en cada inserto
Nota:
Se necesita una gradilla vacía para las piezas -RT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 20 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Modelo ART sin filtrar
Longitud (imperial) 1,8 in
Longitud (métrico) 4,57cm
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
Formato Gradilla
Estilo de punta Compatibilidad universal
Cantidad 4800/Cs.
Para utilizar con (equipo) Eppendorf
Línea de productos ART
Fit for Purpose Estéril