Learn More
Thermo Scientific™ Racks con bisagras vacías para puntas de pipeta ART™
Description
Ahorre un valioso espacio en el laboratorio con la gradilla con bisagras vacías para puntas de pipeta Thermo Scientific™ ART™. Las puntas con filtro de barrera ART proporcionan una seguridad del 100 % frente a la contaminación por aerosoles y líquidos. El cierre frontal permite cerrar y bloquear, lo que garantiza el almacenamiento seguro.
Características:
- Las puntas con filtro ART proporcionan una seguridad del 100 % frente a la contaminación por aerosoles y líquidos.
- Las gradillas permiten el acceso rápido y fácil a las puntas de pipeta, lo que permite un ahorro de tiempo considerable
- El cierre frontal permite cerrar y bloquear, lo que garantiza el almacenamiento seguro
Certificaciones:
- Productos no estériles certificados como libres de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la PCR
- Productos estériles certificados como libres de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, contaminación microbiana, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la PCR
Recomendada para:
- Manejo de líquidos
- Biología molecular
- PCR
- Biotecnología
Specifications
Specifications
| Forma | Cuadrada |
| Apilables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | Racks con bisagras vacías |
| Envase | Gradilla con tapa articulada, 8 bandejas/paquete, 5 paquetes/caja |
| Cantidad | Rack con tapa articulada, 8 bandejas/paquete, 5 paquetes/caja |
| Tamaño | Grande |
| Tipo de producto | Caja con bisagras vacía |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.