Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de barrera ART™ para aplicaciones especiales, 10, a granel
Código de producto. 10647351
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10647351 10 μl paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10647351 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2140B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta para especialidades que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad utilizando las puntas de pipeta de barrera Thermo Scientific™ ART™ para especialidades, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes, atrapándolos dentro de la barrera. Las puntas de barrera ART para especialidades están diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones. Las puntas Thermo Scientific™ REACH™, de longitud extendida proporcionan un nivel de control de contaminación superior.
Características:
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
  • Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
  • Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones:
Longitud extendida para evitar la contaminación impidiendo que el eje de la pipeta entre en el recipiente de la muestra
Carga de gel para geles de agarosa o acrilamida
Amplio orificio genómico para ADN genómico, estirpes celulares frágiles y otros materiales viscosos
Disolvente seguro para ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™, que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta de diseño ergonómico, que deben utilizarse con las pipetas Gilson pipetteman™ y Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción ART 10 REACH, filtrado, no estéril, a granel
Volumen (métrico) 10 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad No estéril
Modelo ART 10 REACH
Longitud (imperial) 1.71 pulg
Longitud (métrico) 4.33 cm
Formato A granel
Estilo de punta Longitud extendida
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Línea de productos ART