Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de barrera ART™ para especialidades
Descripción
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad utilizando las puntas de pipeta de barrera Thermo Scientific™ ART™ para especialidades, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes, atrapándolos dentro de la barrera. Las puntas de barrera ART para especialidades están diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones. Las puntas Thermo Scientific™ REACH™, de longitud extendida proporcionan un nivel de control de contaminación superior.
Características:
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
- Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
- Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones:
Longitud extendida para evitar la contaminación impidiendo que el eje de la pipeta entre en el recipiente de la muestra
Carga de gel para geles de agarosa o acrilamida
Amplio orificio genómico para ADN genómico, estirpes celulares frágiles y otros materiales viscosos
Disolvente seguro para ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™, que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta de diseño ergonómico, que deben utilizarse con las pipetas Gilson pipetteman™ y Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1000 μL |
| Esterilidad | Estéril |
| Modelo | ART 1000 ERGO-G |
| Longitud (imperial) | 2,78 in |
| Longitud (métrico) | 7,061cm |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Ergonomía |
| Para utilizar con (equipo) | Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Enfocar |
| Línea de productos | ART |
| Mostrar más |