Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro ART™, 10 LR, rack de recarga
Beschreibung
Consiga un rendimiento preciso y uniforme con las puntas de pipeta de barrera con inserto para recarga Thermo Scientific™ ART™, las cuales se cierran en caso de exposición a posibles contaminantes. Los insertos ART son ecológicos, se suministran envasados individualmente en blísteres de plástico reciclado, se han diseñado para su uso con las gradillas con bisagras ART reutilizables y forman parte del sistema de recarga ART. Las puntas con inserto para recarga se acoplan de forma segura en las gradillas con bisagras para garantizar una recarga eficaz.
Características
- Las puntas estériles están certificadas como material sin ARNasa, ADNasa y pirógeno
- Disponibles con diseño MicroPoint, longitud extendida, baja retención y sistema SoftFit-L™ diseñado para su uso con las pipetas Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Recomendada para:
- Manejo de líquidos
- Biología molecular
- PCR
- Biotecnología
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (métrico) | 100 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Modelo | ART 100E |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 5.07 cm |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas |
| Formato | Recarga |
| Estilo de punta | MicroPoint, rack de recarga, baja retenci├│n, Retención baja |
| Para utilizar con (equipo) | Universal Fit |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.