Learn More
Bromuro de arsenocolina, TRC
Código de producto. 17905015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17905015 100 mg 100 miligramos
17922615 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17905015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA778550100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71802-31-8
Fórmula molecular C5 H14 As O . Br
Peso molecular (g/mol) 244.99
Sinónimo (2-Hydroxyethyl)trimethylarsonium Bromide;
Nombre IUPAC 2-hidroxietil(trimetil)arsanio; bromuro
SMILES [Br-].C[As+](C)(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenocholine Bromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14AsO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.9444
Porcentaje de pureza >95%