Learn More
Bromuro de arsenobetaína, TRC
Código de producto. 30348024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30348024 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30348024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA778500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenobetaine bromide
CAS 71642-15-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 H12 As O2 . Br
Cantidad 250 mg
Sinónimo (Carboxymethyl)trimethylarsonium Bromide, NSC 274266
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11AsO2.BrH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
SMILES [Br-].C[As+](C)(C)CC(=O)O
Nombre IUPAC bromuro de carboximetil(trimetil)arsanio
Peso molecular (g/mol) 258.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.9237
Porcentaje de pureza >95