Learn More
Arsénico (V) Estándar: As+5 a 100 μg/mL en H2O , VHG™
Código de producto. 30003092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003092 50 mL 50 ml
17969374 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003092 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGSPAS5W50
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Arsénico (V) Estándar: As+5 a 100 μg/mL en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic+5
CAS 17428-41-0
Métodos Speciation
Nombres de analitos o componentes Arsenic+5
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular As5+
Sinónimo As5+
SMILES [As5+]
Nombre IUPAC Arsénico+5
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 74.92
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.92 g/mol