Learn More
Arsenic(V) oxide, 99.9+%, (trace metal basis), ACROS Organics™
Código de producto. 10394492 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; frasco de vidrio
Código de producto.
10394492 25g; frasco de vidrio
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10394492 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 366310250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic(V) oxide
Nombre de nota 99.9+%
CAS 1303-28-2
Color Blanco
Forma física Chunks and/or Powder
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9+%
Fórmula molecular As2O5
Fórmula lineal As2O5
Número MDL MFCD00003434
Sinónimo arsenic pentoxide, arsenic v oxide, arsenic anhydride, arsenic v pentoxide, arsenic pentaoxide, arsenic oxide, diarsenic pentoxide, diarsenic pentaoxide, arsenic 5+ oxide, arsenic acid anhydride
Clave InChI COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[As](=O)O[As](=O)=O
Peso molecular (g/mol) 229.838
PubChem CID 14771
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.84
Grado Trace Metal Basis
Envase Glass bottle