Learn More
Thermo Scientific Chemicals Óxido de arsénico(V), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11336978 100 g 100 g
11326978 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11336978 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 014668.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 1303-28-2 | As2O5 | 229.838 g/mol
Arsenic(V) oxide is used in the preparation of metal arsenates. It is used for dye and printing industries. Further, it is used in wood preservatives, colored glass and metal adhesives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-28-2
Fórmula molecular As2O5
Peso molecular (g/mol) 229.838
Número MDL MFCD00003434
Clave InChI COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arsenic pentoxide, arsenic v oxide, arsenic anhydride, arsenic v pentoxide, arsenic pentaoxide, arsenic oxide, diarsenic pentoxide, diarsenic pentaoxide, arsenic 5+ oxide, arsenic acid anhydride
PubChem CID 14771
SMILES O=[As](=O)O[As](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic(V) oxide
Punto de fusión 315°C (decomposition)
Forma física Polvo de malla -60
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 4.32
Número UN UN1559
Índice Merck 14,798
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.79
Porcentaje de pureza 99.9%