Learn More
WTW™ Kits de pruebas de reactivos de arsénico
Descripción
- Cómodos y rentables
- Calidad asegurada por AQA/IQC
- Para bajas concentraciones y trabajo rutinario con gran capacidad de procesamiento de muestras en el laboratorio
- Amplio intervalo de medición con cubetas rectangulares para la determinación de concentraciones de trazas
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Fósforo-molibdeno azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas subterráneas, aguas superficiales, agua potable, aguas residuales |
| Para utilizar con (equipo) | Para fotómetros PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 30 |
| temp | 0,001 - 0,100 mg/l |
| Suficiente para | 30 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de reactivos de fosfato (PO4) |