Learn More
Patrón de arsénico para ICP/MS, grado de Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11405978 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405978 125 mL 125 ML
1 options
Código de producto. 11405978 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLAS22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.61€
    143.46€ / 125 ml
    Ahorro 19.15€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
As1000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Arsenic Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-38-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificado de análisis Claritas PPT™ El Certificado de Análisis informa de hasta 68 elementos a nivel ppt.
% mín. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Fórmula molecular As
Número MDL MFCD00085309
Técnica Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Solución patrón
Clave InChI RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Tipo Estándar ICP/ICP-MS
SMILES [As]
Nombre IUPAC arsénico
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 74.92
PubChem CID 5359596
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:27563
Grado Trazas ICP/ICP-MS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10,000µg/ml arsenic
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Faresætning
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Sikkerhedssætning
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, arsenic
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.