Learn More
Solución estándar de arsénico, para AAS, 1 mg/ml As en 2 % KOH, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10452581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10452581 100 mL 100 ML
10462581 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10452581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195821000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml As in 2% KOH
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-38-2, 1310-58-3, 7732-18-5
Densidad 1.02g/mL
Forma física Solución
Fórmula molecular As
Concentración 997 to 1003 μg/mL of As(3+) in 2% KOH (20°C)
Número MDL MFCD00085309
Índice Merck 15, 784
Clave InChI RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [As]
Nombre IUPAC arsénico
Peso molecular (g/mol) 74.92
PubChem CID 5359596
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:27563
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.92
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Arsenic atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.