Learn More
Estándar de arsénico para ICP , μ1000 g/mL en 2% HNO 3 , Grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10171762 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ML
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10171762 125 ml Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ML
11468619 250 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 250 ml
10224242 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10171762 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLAS22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.84€
    88.86€ / 125 ml
    Ahorro 9.98€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
As1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 7440-38-2 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular As
Peso molecular (g/mol) 74.92
Número MDL MFCD00085309
Clave InChI RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
Nombre IUPAC arsénico
SMILES [As]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 125 ml
Grado Assurance
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000
Palabra de advertencia
  • Atención||Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, arsenic
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio