Learn More
Estándar de arsénico: As @ 10 μg/mL en HNO3 al 2%
Código de producto. 30310419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
30310419 100 mL
1 options
Código de producto. 30310419 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLASN100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic
CAS 7440-38-2
Nombres de analitos o componentes Arsenic
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular As
Concentración 10 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Sinónimo Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen
Fórmula InChI InChI=1 S/As
Tipo de solución Solución única
SMILES [As]
Elemento As
Nombre IUPAC arsénico
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 74.92
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.922