Learn More
Estándar de arsénico para ICP, 1000μ g/ml de HCl al 2 %, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Beinhaltet
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| As | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Arsenic Standard |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| CAS | 7440-38-2, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Certificado de análisis | El Certificado de Análisis de Garantía informa hasta 30 elementos a nivel ppb. |
| % mín. CAS | 1.0, 5.0, 94.0 |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis. |
| % máx. CAS | 1.0, 5.0, 94.0 |
| Fórmula molecular | As |
| Número MDL | MFCD00085309 |
| Técnica | AA, ICP |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1000 µg/mL Arsenic
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, arsenic acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.