Learn More
Estándar de arsénico: 1000 μg/g Como en aceite de hidrocarburo de 75 cSt, VHG™
Código de producto. 17981636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
200 g
400 g
Tamaño de la unidad:
200 g
400 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17981636 400 g 400 g
17900936 200 g 200 g
17941606 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17981636 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGOAS1000400G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de arsénico: 1000 μg/g Como en aceite de hidrocarburo de 75 cSt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic
CAS 7440-38-2
Métodos ICP/XRF/RDE
Nombres de analitos o componentes Arsenic
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular As
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen
Fórmula InChI InChI=1S/As
SMILES [As]
Nombre IUPAC arsénico
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Peso molecular (g/mol) 74.92
Cantidad 400 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,922 g/mol