Learn More
Esponja de arsénico, 30 mm y hacia abajo, 99,5 % (base metálica)
Código de producto. 11324697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324697 25 g 25 g
11314697 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039732.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-38-2
Fórmula molecular As
Peso molecular (g/mol) 74.92
Número MDL MFCD00085309
Clave InChI RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
Nombre IUPAC arsénico
SMILES [As]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic sponge
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Tamaño de partículas 30mm (1.18 in.) & down
Formulario Piezas irregulares
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1558
Porcentaje de pureza 99.5%