Learn More
Polvo de arsénico, malla -20, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Arsenic powder |
| Color | Negro a plata |
| Cantidad | 250 g |
| Tamaño de malla | −20 Mesh |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Polvo |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN1558 |
| Porcentaje de pureza | 99% |