Learn More
Masa policristalina de arsénico, 2-8 mm, Puratronic™, +99,99999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11372128
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Unit Size:
1 g
10 g
100 g
1000 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372128 1 g 1 g
11382128 10 g 10 g
11362128 25 g 25 g
11352128 100 g 100 g
11342128 1 kg 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11372128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013044.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-38-2
Fórmula molecular As
Peso molecular (g/mol) 74.92
Número MDL MFCD00085309
Clave InChI RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
Nombre IUPAC arsénico
SMILES [As]
Spécification
Nombre del producto químico o material Arsenic polycrystalline lump
Color Gris
Nombre de nota 2 to 8mm (0.08 to 0.3 in.)
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Sensibilidad Air Sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1558
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.92
Porcentaje de pureza ≥99.99999%
Grado Puratronic
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.