Learn More
Masa policristalina de arsénico, 2-8 mm, Puratronic™, +99,99999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
1000 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362128 25 g 25 g
11372128 1 g 1 g
11382128 10 g 10 g
11352128 100 g 100 g
11342128 1 kg 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11362128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013044.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-38-2
Fórmula molecular As
Peso molecular (g/mol) 74.92
Número MDL MFCD00085309
Clave InChI RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
Nombre IUPAC arsénico
SMILES [As]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic polycrystalline lump
Color Gris
Nombre de nota 2 to 8mm (0.08 to 0.3 in.)
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Sensibilidad Air Sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1558
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.92
Porcentaje de pureza ≥99.99999%
Grado Puratronic